Merck
ENA321764675
Enamine
4-(2,4,6-trifluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
279.69
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
4-piperidinyl(2,4,6-trifluorophenyl)methanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H12F3NO.ClH/c13-8-5-9(14)11(10(15)6-8)12(17)7-1-3-16-4-2-7;/h5-7,16H,1-4H2;1H
InChI key
UFFKNXPLOXWBBU-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77625
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77625
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)