Merck
ENA321764368
Enamine
2-methylbutane-1-sulfonyl fluoride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
154.21
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-methyl-1-butanesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H11FO2S/c1-3-5(2)4-9(6,7)8/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
LJDVBOOLADPRQH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76120
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76120
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)