Merck
ENA321763633
Enamine
3-methyl-4-(pyridin-3-yloxy)benzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
213.24
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3-methyl-4-(3-pyridinyloxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H11NO2/c1-10-7-11(9-15)4-5-13(10)16-12-3-2-6-14-8-12/h2-9H,1H3
InChI key
RUHZIVBIUFNSRP-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75426
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75426
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)