Merck
ENA321763619
Enamine
N-[2-(4-aminophenoxy)ethyl]acetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
194.23
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
N-[2-(4-aminophenoxy)ethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-8(13)12-6-7-14-10-4-2-9(11)3-5-10/h2-5H,6-7,11H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
WOVQEYXDOCRQID-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75407
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75407
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)