Merck
ENA321763369
Enamine
2-cyclopropylacetyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
118.56
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
cyclopropylacetyl chloride
Inchi Code
1S/C5H7ClO/c6-5(7)3-4-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI key
IALGRRFZGRXFKT-UHFFFAOYSA-N
储存温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75033
象形图
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75033
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)