Merck
ENA321763007
Enamine
cyclopentyl 4-aminobutanoate hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
207.7
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
cyclopentyl 4-aminobutanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c10-7-3-6-9(11)12-8-4-1-2-5-8;/h8H,1-7,10H2;1H
InChI key
VETJGZRAAHEEQE-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74510
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74510
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)