Merck
ENA321762660
Enamine
2-cyano-3-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
219.62
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2-cyano-3-fluorobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3ClFNO2S/c8-13(11,12)7-3-1-2-6(9)5(7)4-10/h1-3H
InChI key
BGAALQGGQLDGFK-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54245
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54245
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)