Merck
ENA311760928
Enamine
1-(prop-2-yn-1-yl)pyrrolidin-2-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
123.15
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1-(2-propynyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C7H9NO/c1-2-5-8-6-3-4-7(8)9/h1H,3-6H2
InChI key
QRGALCLKIGCPJI-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71836
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71836
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)