Merck
ENA311760695
Enamine
N1-butyl-N1-methylbenzene-1,4-diamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
178.28
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
N~1~-butyl-N~1~-methyl-1,4-benzenediamine
Inchi Code
1S/C11H18N2/c1-3-4-9-13(2)11-7-5-10(12)6-8-11/h5-8H,3-4,9,12H2,1-2H3
InChI key
YEMIAPOPTRUFTL-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72244
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72244
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)