Merck
ENA311759605
Enamine
4-(cyclohexylamino)phenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
191.27
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-(cyclohexylamino)phenol
Inchi Code
1S/C12H17NO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10/h6-10,13-14H,1-5H2
InChI key
ZWNKVPHOSQGNRP-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70659
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70659
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)