Merck
ENA311759455
Enamine
2-cyclopentylacetaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
112.17
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
cyclopentylacetaldehyde
Inchi Code
1S/C7H12O/c8-6-5-7-3-1-2-4-7/h6-7H,1-5H2
InChI key
CEUXIAUEIGSQSZ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70446
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)