Merck
ENA308584057
Enamine
1,7-dichloroheptan-4-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
183.08
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
1,7-dichloro-4-heptanone
Inchi Code
1S/C7H12Cl2O/c8-5-1-3-7(10)4-2-6-9/h1-6H2
InChI 密鑰
SCKUIKDAPAUGBE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68917
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68917
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)