Merck
ENA300790965
Enamine
methyl 4-(4-oxopiperidin-1-yl)butanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
199.25
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
methyl 4-(4-oxo-1-piperidinyl)butanoate
Inchi Code
1S/C10H17NO3/c1-14-10(13)3-2-6-11-7-4-9(12)5-8-11/h2-8H2,1H3
InChI key
DSSOBYZLFQUGCR-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66068
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66068
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)