Merck
ENA295069025
Enamine
3-(pyrimidin-2-yloxy)phenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
188.19
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3-(2-pyrimidinyloxy)phenol
Inchi Code
1S/C10H8N2O2/c13-8-3-1-4-9(7-8)14-10-11-5-2-6-12-10/h1-7,13H
InChI key
DKJBLDSOEVCZJQ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62714
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62714
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)