Merck
ENA295068926
Enamine
2-(pyrrolidin-1-yl)quinoline-3-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
242.28
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2-(1-pyrrolidinyl)-3-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H14N2O2/c17-14(18)11-9-10-5-1-2-6-12(10)15-13(11)16-7-3-4-8-16/h1-2,5-6,9H,3-4,7-8H2,(H,17,18)
InChI key
IPLRIFOYICTCRM-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64751
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64751
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)