Merck
ENA292596072
Enamine
4-ethyl-4-methylpiperidine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
163.69
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
mp
228-229
Iupac Name
4-ethyl-4-methylpiperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N.ClH/c1-3-8(2)4-6-9-7-5-8;/h9H,3-7H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
KRKMRUQIEMZLPT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62371
Melting Point
228-229
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62371
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)