Merck
ENA282548181
Enamine
ethyl 2-(but-3-en-1-yloxy)acetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
158.2
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
ethyl (3-butenyloxy)acetate
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-3-5-6-10-7-8(9)11-4-2/h3H,1,4-7H2,2H3
InChI key
GUYSRRJLAXTUJS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60653
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60653
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)