Merck
ENA258389825
Enamine
2-(tert-butoxy)ethan-1-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
117.19
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-tert-butoxyethanamine
Inchi Code
1S/C6H15NO/c1-6(2,3)8-5-4-7/h4-5,7H2,1-3H3
InChI key
BLMLZYILSIZQTL-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59986
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)