Merck
ENA250699125
Enamine
5-sulfamoylthiophene-2-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
207.23
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
mp
198-200
Iupac Name
5-(aminosulfonyl)-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H5NO4S2/c6-12(9,10)4-2-1-3(11-4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)(H2,6,9,10)
InChI key
UNYIGTMICVNVJR-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59386
Melting Point
198-200
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59386
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)