Merck
ENA245488041
Enamine
1-cyclopropyl-2-(pyridin-2-yl)ethan-1-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
161.2
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
1-cyclopropyl-2-(2-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H11NO/c12-10(8-4-5-8)7-9-3-1-2-6-11-9/h1-3,6,8H,4-5,7H2
InChI 密鑰
MBPIDEXJDRYAKY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55450
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55450
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)