Merck
ENA245486530
Enamine
2-(4-methoxyphenyl)propan-2-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
166.22
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
mp
37-38
Iupac Name
2-(4-methoxyphenyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C10H14O2/c1-10(2,11)8-4-6-9(12-3)7-5-8/h4-7,11H,1-3H3
InChI key
BFXOWZOXTDBCHP-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54192
Melting Point
37-38
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54192
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)