Merck
ENA245485574
Enamine
(3-amino-4-chlorophenyl)urea
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
185.61
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
N-(3-amino-4-chlorophenyl)urea
Inchi Code
1S/C7H8ClN3O/c8-5-2-1-4(3-6(5)9)11-7(10)12/h1-3H,9H2,(H3,10,11,12)
InChI key
HEDZDBXQLRNBHC-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52902
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52902
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)