Merck
ENA245485229
Enamine
2-(2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)ethanethioamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
173.2
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-(2,5-dioxo-1-imidazolidinyl)ethanethioamide
Inchi Code
1S/C5H7N3O2S/c6-3(11)2-8-4(9)1-7-5(8)10/h1-2H2,(H2,6,11)(H,7,10)
InChI 密鑰
HJUDASUSKSEOQE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37236
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37236
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)