Merck
ENA238713444
Enamine
1-(but-3-yn-1-yl)piperazine dihydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
211.13
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
1-(3-butynyl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2.2ClH/c1-2-3-6-10-7-4-9-5-8-10;;/h1,9H,3-8H2;2*1H
InChI key
JQFCPMSJDVJDQT-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52435
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52435
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)