Merck
ENA238711629
Enamine
6-fluoro-5-nitro-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
210.12
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
6-fluoro-5-nitro-1H-indole-2,3-dione
Inchi Code
1S/C8H3FN2O4/c9-4-2-5-3(1-6(4)11(14)15)7(12)8(13)10-5/h1-2H,(H,10,12,13)
InChI key
PUULBMGUQRBTGM-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49072
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49072
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)