Merck
ENA238711622
Enamine
2-(1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
107.11
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
1H-pyrazol-1-ylacetonitrile
Inchi Code
1S/C5H5N3/c6-2-5-8-4-1-3-7-8/h1,3-4H,5H2
InChI key
KQULXIRGBBDZKY-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-48681
象形图
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-48681
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)