Merck
ENA238710901
Enamine
methyl[phenyl(pyridin-2-yl)methyl]amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
198.27
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
N-methyl(phenyl)2-pyridinylmethanamine
Inchi Code
1S/C13H14N2/c1-14-13(11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-15-12/h2-10,13-14H,1H3
InChI key
IEYJNWLSRVHHMZ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43549
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43549
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)