Merck
ENA238710821
Enamine
benzyl(2,2-dimethoxyethyl)amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
195.26
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
N-benzyl-2,2-dimethoxyethanamine
Inchi Code
1S/C11H17NO2/c1-13-11(14-2)9-12-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11-12H,8-9H2,1-2H3
InChI key
LODLUMZUJRFPLU-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43062
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43062
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)