Merck
ENA238710177
Enamine
N-[(4-chlorophenyl)methyl]benzenesulfonamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
281.76
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
N-(4-chlorobenzyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H12ClNO2S/c14-12-8-6-11(7-9-12)10-15-18(16,17)13-4-2-1-3-5-13/h1-9,15H,10H2
InChI key
TXHKSNIAAZGMGJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15761
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15761
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)