Merck
ENA189566556
Enamine
2-amino-2-(thiophen-3-yl)acetonitrile hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
174.65
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
amino(3-thienyl)acetonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6N2S.ClH/c7-3-6(8)5-1-2-9-4-5;/h1-2,4,6H,8H2;1H
InChI 密鑰
VSJYUBNDQYQXEN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43385
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43385
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)