Merck
ENA183889234
Enamine
2-fluoro-4-phenylbenzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
216.21
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
mp
182-184
Iupac Name
3-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H9FO2/c14-12-8-10(6-7-11(12)13(15)16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,15,16)
InChI 密鑰
OCBXYYOULFLHEZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40764
Melting Point
182-184
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40764
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)