Merck
ENA183042380
Enamine
methyl 2-[(propan-2-yl)amino]acetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
131.17
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
methyl (isopropylamino)acetate
Inchi Code
1S/C6H13NO2/c1-5(2)7-4-6(8)9-3/h5,7H,4H2,1-3H3
InChI key
JFDSZJZAEPWYJL-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39711
象形图
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39711
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)