Merck
ENA181911294
Enamine
methyl(pentan-2-yl)amine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
137.65
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
N-methyl-N-(1-methylbutyl)amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H15N.ClH/c1-4-5-6(2)7-3;/h6-7H,4-5H2,1-3H3;1H
InChI 密鑰
AOMLOTWGVLUDQZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39100
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39100
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)