Merck
ENA161208913
Enamine
4-methoxy-3-(4-methoxyphenyl)aniline hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
265.74
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4',6-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H15NO2.ClH/c1-16-12-6-3-10(4-7-12)13-9-11(15)5-8-14(13)17-2;/h3-9H,15H2,1-2H3;1H
InChI key
HEVXYYHVBBXFLT-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12977
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12977
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)