Merck
ENA161173564
Enamine
2-amino-N-cyclohexylethane-1-sulfonamide hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
242.77
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-amino-N-cyclohexylethanesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H18N2O2S.ClH/c9-6-7-13(11,12)10-8-4-2-1-3-5-8;/h8,10H,1-7,9H2;1H
InChI key
DPTQVQVBUAXYQS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33665
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33665
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)