Merck
ENA161173431
Enamine
methyl 4-[(1,3-benzothiazol-2-yl)amino]butanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
250.32
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
mp
110-115
Iupac Name
methyl 4-(1,3-benzothiazol-2-ylamino)butanoate
Inchi Code
1S/C12H14N2O2S/c1-16-11(15)7-4-8-13-12-14-9-5-2-3-6-10(9)17-12/h2-3,5-6H,4,7-8H2,1H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
WMXMQPTVUBNFOW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33590
Melting Point
110-115
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33590
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)