Merck
ENA118036704
Enamine
1-ethyl-N-methylpiperidin-4-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
142.24
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1-ethyl-N-methyl-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C8H18N2/c1-3-10-6-4-8(9-2)5-7-10/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI key
FYPFTVGAZOKJRE-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27796
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27796
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)