Merck
ENA087845076
Enamine
3-acetamido-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
237.26
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
mp
174-175
Iupac Name
N-acetyl-3-(4-methoxyphenyl)-beta-alanine
Inchi Code
1S/C12H15NO4/c1-8(14)13-11(7-12(15)16)9-3-5-10(17-2)6-4-9/h3-6,11H,7H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16)
InChI 密鑰
PJJWOHFAWCCPGM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18621
Melting Point
174-175
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18621
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)