Merck
ENA087844859
Enamine
2-chloro-1-[4-(3,4-difluorobenzenesulfonyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
338.76
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
1-(chloroacetyl)-4-[(3,4-difluorophenyl)sulfonyl]piperazine
Inchi Code
1S/C12H13ClF2N2O3S/c13-8-12(18)16-3-5-17(6-4-16)21(19,20)9-1-2-10(14)11(15)7-9/h1-2,7H,3-6,8H2
InChI key
HMCXQMCKARMTQF-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22578
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22578
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)