Merck
ENA069848795
Enamine
3-phenylfuran-2-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
188.18
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
mp
143-145
Iupac Name
3-phenyl-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C11H8O3/c12-11(13)10-9(6-7-14-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,12,13)
InChI key
FSFXNTONSBUTHK-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23475
Melting Point
143-145
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23475
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)