Merck
ENA065085408
Enamine
3-cyclopropyl-2-phenyl-1,3-thiazolidin-4-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
219.31
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3-cyclopropyl-2-phenyl-1,3-thiazolidin-4-one
Inchi Code
1S/C12H13NOS/c14-11-8-15-12(13(11)10-6-7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,12H,6-8H2
InChI 密鑰
CAQHDFBDKHDMKL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14263
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14263
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)