Merck
ENA024295534
Enamine
4-[4-(difluoromethoxy)phenyl]-5-[(piperidin-1-yl)methyl]-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
€112.60
250 MG
€142.50
500 MG
€198.40
1 G
€241.30
2.5 G
€433.70
5 G
€620.90
10 G
€896.50
供应商货号: EN300-26963-100MG
€112.60
14天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
选择尺寸
变更视图
100 MG
€112.60
250 MG
€142.50
500 MG
€198.40
1 G
€241.30
2.5 G
€433.70
5 G
€620.90
10 G
€896.50
About This Item
分子量:
340.4
MDL號碼:
供应商货号: EN300-26963-100MG
€112.60
14天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
Iupac Name
4-[4-(difluoromethoxy)phenyl]-5-(1-piperidinylmethyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl hydrosulfide
Inchi Code
1S/C15H18F2N4OS/c16-14(17)22-12-6-4-11(5-7-12)21-13(18-19-15(21)23)10-20-8-2-1-3-9-20/h4-7,14H,1-3,8-10H2,(H,19,23)
InChI 密鑰
HAAHJJOVKVCGPY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09498
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09498