Merck
ENA024295479
Enamine
2-amino-N-(2-methylpropyl)benzamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
192.26
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-amino-N-isobutylbenzamide
Inchi Code
1S/C11H16N2O/c1-8(2)7-13-11(14)9-5-3-4-6-10(9)12/h3-6,8H,7,12H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
YQEQUCLTEZBFFG-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09443
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09443
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)