Merck
ENA018109209
Enamine
N-(2-methoxy-5-sulfamoylphenyl)acetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
244.27
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
N-[5-(aminosulfonyl)-2-methoxyphenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C9H12N2O4S/c1-6(12)11-8-5-7(16(10,13)14)3-4-9(8)15-2/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)(H2,10,13,14)
InChI key
CIPIFLDLSCTFIC-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06008
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06008
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)