Merck
ENA018109179
Enamine
methyl 4-[(hydroxyimino)methyl]benzoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
179.18
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
mp
129-131
Iupac Name
methyl 4-[(E)-(hydroxyimino)methyl]benzoate
Inchi Code
1S/C9H9NO3/c1-13-9(11)8-4-2-7(3-5-8)6-10-12/h2-5H,6H2,1H3
InChI 密鑰
LCTOGOXOYKDRNN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05969
Melting Point
129-131
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05969
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)