Merck
ENA018107580
Enamine
5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine-4-thiol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
244.34
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
mp
225-228
Iupac Name
5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine-4(3H)-thione
Inchi Code
1S/C12H8N2S2/c15-11-10-9(8-4-2-1-3-5-8)6-16-12(10)14-7-13-11/h1-7H,(H,13,14,15)
InChI key
LNOFOMVIGAWPSJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04138
Melting Point
225-228
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04138
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)