Merck
ENA018105313
Enamine
2-cyano-N-(3-ethoxypropyl)acetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
170.21
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
mp
55-56
Iupac Name
2-cyano-N-(3-ethoxypropyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H14N2O2/c1-2-12-7-3-6-10-8(11)4-5-9/h2-4,6-7H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
CYXWZTKRUQZGBI-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01303
Melting Point
55-56
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01303
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)