主要文件
CO1H324AB57C
CombiPhos Catalysts Inc
5-BROMO-4-CHLORO-6-CYCLOPROPYLPYRIMIDINE
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
213.08
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
5-bromo-4-cyclopropyl-6-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C8H9BrN2/c1-5-7(9)8(6-2-3-6)11-4-10-5/h4,6H,2-3H2,1H3
InChI key
YZUYGSULFGKNJB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)