Merck
COMH95E96C0D
Combi-Blocks, Inc.
8-Fluoro-2-methoxyquinoline
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
177.18
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
8-fluoro-2-methoxyquinoline
Inchi Code
1S/C10H8FNO/c1-13-9-6-5-7-3-2-4-8(11)10(7)12-9/h2-6H,1H3
InChI key
MIOIKPFFCHXRQK-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-5516
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-5516
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)