Merck
COMH04237DD7
Combi-Blocks, Inc.
[3-(Isopropylthio)propyl]amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
133.26
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3-(isopropylsulfanyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C6H15NS/c1-6(2)8-5-3-4-7/h6H,3-5,7H2,1-2H3
InChI key
QGGKLVUTHRMLGV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3396
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3396
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)